EPM1190-9921
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, starter kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
includes 4x 250 mL, 4x 500 mL, 2x 1 L, and 2x 2 L flask clamps
starter kit
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9921 (NA)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)