Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® B75-SQ (Global)
Material:
cardboard
material
cardboard
manufacturer/tradename
Eppendorf® B75-SQ (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
H
76 mm (3 in.) , tall box
color
white
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?