Merck
EPAG7-250
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, half-size
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.73
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
half-size
Hersteller/Markenname
Eppendorf® AG7-250 (NA)
L × B
76 cm × 46 cm
Allgemeine Beschreibung
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)