Fortfahren mit
EPACE-3000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 3 L Erlenmeyer flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for 3 L Erlenmeyer flasks, for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
manufacturer/tradename
Eppendorf® ACE-3000S (Global)
W × H
189 mm × 128 mm
compatibility
Eppendorf Shakers to hold flasks securely
General description
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)