Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 951010022
Capacity:
0.2 mL
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 951010022
capacity
0.2 mL
color
colorless
General description
Eppendorf PCR Tube Strips, 0.2 mL, PCR clean, 8-tube strips, 120 pcs. (960 tubes)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
- Contamination shield on hinged lid
- Defined lid position due to special hinge
- High transparency even on the tube base
- Etched lid for labeling
- Tight sealing
- Easy to open
- For use with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
- Also available in 8-tube strip format
- Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)1)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® PCR Eight-tube strips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?