EP6731011815
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, Oxygen control, water/humidity monitoring, inner door non-segmented, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
Synonym(e):
Heaters
About This Item
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6731011815
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 1 – 20 % oxygen control
- water and humidity monitoring package
- handle right side
- non-segmented inner door
- 180° HTD (standard with C170i)
- copper package: chamber, water tray and four shelves
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)