EP6332000045
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Eco, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230V (GB)
About This Item
Leistungsmerkmale
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Eco
aluminum block
satellite unit
unit can only be controlled
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6332000045 (GB)
Parameter
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
B × T × H
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
Gewicht
10.9 kg
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)