EP6306000045
Eppendorf® Mastercycler
X50t, AC/DC input 110 V / 230 V (GB plug), 384-well thermoblock, aluminum high pressure lid without control panel
Größe auswählen
€ 10.020,00
Größe auswählen
About This Item
€ 10.020,00
Leistungsmerkmale
384-well thermoblock, aluminum high pressure lid without control panel
X50t
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6306000045
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Features
- Heating rate: up to 10 °C/s
- Wide selection of blocks from a fast silver block to 384 well block
- Touch screen interface
- Innovative 2D-Gradient for advanced PCR optimization
- X50 with Touchscreen can control up to 9 other units (connected cyclers do not have a touch screen interface)
flexlid concept: automatic height adjustment of the lid allows you to use all types of consumables
- Small footprint
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)