EP6001040210
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes, (1 x 14) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(1 x 14) configuration
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001040210 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 14 (1 x 14))
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)