Merck
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 325,00
€ 325,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 325,00
Check Cart for Availability
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Parameter
4,140 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
109 mm
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)