EP5920722000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 29 x 9 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
€ 325,00
Größe auswählen
About This Item
€ 325,00
Leistungsmerkmale
capacity 29 x 9 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920722000 (Global)
Parameter
3,122 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
129 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)