Merck
EP5920701002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 600 mL Nalgene® bottle, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
€ 338,00
€ 338,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 338,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 338,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 600 mL Nalgene® bottle
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920701002 (Global)
Parameter
3,428 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
181 mm
Durchmesser
98 mm
Kompatibilität
for use with 1,000 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)