Merck
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 1.170,00
€ 1.170,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.170,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
€ 1.170,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895160000
Parameter
5,500 max. RCF (5,005 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)