Merck
EP5702742007
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with Adapter 5702 742.007, pack of 20 ea
Synonym(e):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
Holds 10 mL tubes
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702742007
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Adapter 5702 742.007
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)