Merck
EP5490041003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-16, non aerosol tight, to hold, 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490041003 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)