EP5490032004
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
Größe auswählen
€ 453,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 453,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490032004 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)