Merck
EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 106,00
€ 106,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 106,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 106,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
holds 1 x 7-15 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427732004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Bohrungsgröße
(small)
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)