Merck
EP5427718001
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-30-11, coated
Größe auswählen
1 EA
€ 167,00
€ 167,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 167,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
€ 167,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for F-45-30-11, coated
Hersteller/Markenname
5427718001
Eppendorf® 5427718001
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Allgemeine Beschreibung
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)