Merck
EP5416301001
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
standard
Synonym(e):
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
Größe auswählen
1 EA
€ 8,00
€ 8,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 8,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.82
€ 8,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
standard
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
Allgemeine Beschreibung
Centrifuge rotor key for Eppendorf models 5418, 5424 and 5430.
Keys for Eppendorf centrifuge rotors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)