EP5409704001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11-Kit, aerosol tight, Eppendorf® 5409704001 (Global), lid
Größe auswählen
€ 925,00
Größe auswählen
About This Item
€ 925,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409704001 (Global)
Parameter
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5427R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Max. speed: 19,090 × g (13,200 rpm)
- Rotor with higher rim for safe centrifugation of up to 24 spin columns
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock lid
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)