Merck
EP5404000410
Eppendorf® Centrifuge 5424 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
refrigerated
Hersteller/Markenname
5404000410
Eppendorf® 5404000410
Eppendorf®
Parameter
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21130 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)