Merck
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
Größe auswählen
1 EA
€ 115,00
€ 115,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 115,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NC.21
€ 115,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5353040113
Methode(n)
PCR: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)