EP4960800058
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to GL 28, polypropylene
Größe auswählen
€ 9,70
Größe auswählen
About This Item
€ 9,70
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
from GL 32 to GL 28
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4960800058
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)