Fortfahren mit
EP4099100007
Eppendorf® UVette® starter set, 1 universal adapter for 15 mm light center height (including GeneQuant)
pkg of 80 ea
Synonym(e):
Eppendorf 4099100007, accessory, adaptor, appendage, attachment, connecter, converting device, coupler, coupling, fitting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
80 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.44
UNSPSC Code:
41121815
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 80 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4099100007
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
UVette is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP4099005004EP4099004008EP4099001009
description
pkg of 80 ea
description
light path height 20 mm
description
-
description
light center, H (8.5 mm)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4099100007
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4099005004
manufacturer/tradename
Eppendorf®, 4099004008
manufacturer/tradename
4099001009, Eppendorf®
packaging
pkg of 80 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)