Merck
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
Leistungsmerkmale
Holds 0.5 ml tubes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3880000160
Parameter
(0 °C)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)