EP3125000052
Eppendorf Research® Plus G
8-channel, variable, volume (30-300 μL), orange
Synonym(e):
Adjustable volume pipette
Größe auswählen
€ 922,00
Größe auswählen
About This Item
€ 922,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
8-channel, variable
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3125000052
Volumen
(30-300 μL)
× 300 μL
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Produktmerkmale
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man die richtige Wahl getroffen hat – zu wissen, dass man mit den modernsten Pipetten der Welt arbeitet. Ein federgelagerter Spitzenkegel, eine sekundäre Kalibrieroption, eine optimiere Volumenanzeige – all das in einer ultraleichten, voll autoklavierbaren Pipette: Das ist die Eppendorf Research Plus Pipette.
Preisgekröntes Produkt
Die mechanische Pipette Research Plus wurde mit dem bronzenen Qualitätssiegel ausgezeichnet. Diese Qualitätssiegel werden den obersten 0,1 % von Laborprodukten verliehen, die kontinuierlich die besten Benutzerrezensionen erhalten haben. Diese Auszeichnung ist dafür bekannt, dass sie Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke vermittelt und ihnen bei der Wahl des besten Laborprodukts für ihr Arbeitsumfeld hilft.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)