Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121703
Material:
(push fit), polypropylene cap
Diam.:
7.3 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
(push fit), polypropylene cap
sterility
non-sterile
feature
PCR clean
packaging
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022431064
parameter
-18,000 × g max. RCF
capacity
0.5 mL
diam.
7.3 mm
color
clear
suitability
suitable for PCR
binding type
low binding surface
General description
Verhindern Sie, dass beim Zentrifugieren, Inkubieren und Lagern wertvollen Proben verloren gehen. Verlassen Sie sich auf den ausgezeichneten Schutz durch den aufklappbaren Safe-Lock-Deckel. In das Design ist unsere gesamte Erfahrung aus 50 Jahren kontinuierlicher Optimierung und Entwicklung eingeflossen. Vertrauen Sie auf die originalen Eppendorf-Safe-Lock-Röhrchen, denn Ihre Proben verdienen nur das Beste.
Protein LoBind Tubes, snap cap, Protein LoBind, 0.5 mL, PCR clean, colorless, 100 tubes (2 bags × 50 tubes)
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
Features and Benefits
Eppendorf Protein-LoBind-Röhrchen wurden speziell zur Sicherstellung einer maximalen Proteinrückgewinnung entwickelt.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?