Merck
EP0030132882
Eppendorf® real-time PCR tube strips without caps
pack of 120 ea
Größe auswählen
120 EA
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
120 EA
€ 187,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
€ 187,00
Check Cart for Availability
Materialien
conical bottom
white tube
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 120 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030132882
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.1 mL
Allgemeine Beschreibung
  • White wells for better reflection.
  • High mechanical stability.
  • Extremely thin walls for optimal heat transfer.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)