EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
Größe auswählen
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
blue plate
conical bottom white wells
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030132505
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)