Merck
EP0030128990
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
yellow plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
Größe auswählen
300 EA
€ 2.580,00
€ 2.580,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 EA
€ 2.580,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
€ 2.580,00
Check Cart for Availability
Materialien
conical bottom colorless wells
yellow plate
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 300 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128990
Maximales Volumen
-250 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
-200 μL
Eignung
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
The Eppendorf “twin.tec” PCR plates are designed for single-use PCR applications. The plates are skirted and equipped with thin-walled polypropylene wells and polycarbonate frames. These features help ensure stable handling and improved capability to withstand high temperature.
Anwendung
“Eppendorf” Twin tec PCR plates are suitable for use in:
  • Standard PCR
  • Real-time PCR
  • High Throughput PCR
  • Small Volume Sample Handling
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compatible for use in automated systems.
  • The PCR plates are skirted, allowing for easy labeling or barcode placement.
  • They conform to the SBS footprint recommendations.
  • The plates are stackable, optimizing storage space.
  • With a low-profile design, they are suitable for low volume PCR applications.
  • Each well has a maximum volume of 150 ?L when used with cap strips.
  • Certified to be free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • The raised rims of the plate enhance effective sealing thereby educing the risk of leakage or contamination.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)