Merck
EP0030108132
Eppendorf® Protein-LoBind-Röhren
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 2.0 mL, pack of 100 ea
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Größe auswählen
100 EA
€ 19,80
€ 19,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 19,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
€ 19,80
Check Cart for Availability
Materialien
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108132
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
2.0 mL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Verhindern Sie, dass beim Zentrifugieren, Inkubieren und Lagern wertvollen Proben verloren gehen. Verlassen Sie sich auf den ausgezeichneten Schutz durch den aufklappbaren Safe-Lock-Deckel. In das Design ist unsere gesamte Erfahrung aus 50 Jahren kontinuierlicher Optimierung und Entwicklung eingeflossen. Vertrauen Sie auf die originalen Eppendorf-Safe-Lock-Röhrchen, denn Ihre Proben verdienen nur das Beste.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eppendorf Protein-LoBind-Röhrchen wurden speziell zur Sicherstellung einer maximalen Proteinrückgewinnung entwickelt.
  • Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • Available in tube formats for easy-up scaling.
  • Precise lid sealing to minimize evaporation.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)