EMU219191
MISSION® esiRNA
targeting mouse ADARB1
Größe auswählen
€ 191,00
Größe auswählen
About This Item
€ 191,00
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGGAGCTGATGGTGCATAAGGGACTGGTGGGCCATTCTTCTGAATGGAACACAGTAGGTTAAAAGCACAGTTTGTGGAATGTTAATGGGATAAGCCCCTAAAAGCTGTTAGCTTTTCCAGGCTTTGAGTTATATACTTTTAATTTGATTTTAGAGTTTGGACACTTTACATGAATGTAACTCAGCCAAGAAACGTGTTGCTAAGATACAATCCTCAGTGTTCTCTGTATGTATATTTCTGTATATACCACATGTTACAGCCTGCA
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ADARB1(110532)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)