Fortfahren mit
EMU197871
MISSION® esiRNA
targeting mouse Itgb8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGCCTACTGAGAGCAACTGGGTCGGCCAACCCGGCCTGTCGAAAAGGTCCTAGGGACTCGCAGCCCACGGGCCTCAAGGTGCGCTCTCAAGTCGGGAGAGCGCATCAGGAAAGCAACTAGGCAGTAGGCACCGGGCGGGCTGCTTTGCATTATGTGCGGCTCGGCCCTGGCTTTTCTGACTGCTGCACTGCTCTCTCTGCACAACTGCCAGCGAGGTCCAGCCTTGGTTCTTGGGGCAGCCTGGGTATTTTCACTTGTTCTCGGACTGGGCCAAAGTGAACACAATAGATGTGGCTCTGCAAATGTGGTCTCCTGTGCCAGGTGCCTCCAGCTGGGTCCGGAATGCGGATGGTGTGTTCAAGAGGATTTTGTTTCAGGTGGATCAGGAAGTGAACGTTGTGATACTGTTTCCAGTTTGATAAGCAAAGGCTGTCCAGTTGATTCAATAGAATACCTGTCTGTGCATGTTGTAACGTCAAGTGAGAATGAAATCAATACCCAGGTGACAC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU173481EMU171641EMU054441
description
targeting mouse Itgb8
description
targeting mouse Trappc11
description
targeting mouse Pisd
description
targeting mouse Stxbp1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025321
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038102
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023452
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026797
esiRNA cDNA target sequence
TCGCCTACTGAGAGCAACTGGGTCGGCCAACCCGGCCTGTCGAAAAGGTCCTAGGGACTCGCAGCCCACGGGCCTCAAGGTGCGCTCTCAAGTCGGGAGAGCGCATCAGGAAAGCAACTAGGCAGTAGGCACCGGGCGGGCTGCTTTGCATTATGTGCGGCTCGGCCCTGGCTTTTCTGACTGCTGCACTGCTCTCTCTGCACAACTGCCAGCGAGGTCCAGCCTTGGTTCTTGGGGCAGCCTGGGTATTTTCACTTGTTCTCGGACTGGGCCAAAGTGAACACAATAGATGTGGCTCTGCAAATGTGGTCTCCTGTGCCAGGTGCCTCCAGCTGGGTCCGGAATGCGGATGGTGTGTTCAAGAGGATTTTGTTTCAGGTGGATCAGGAAGTGAACGTTGTGATACTGTTTCCAGTTTGATAAGCAAAGGCTGTCCAGTTGATTCAATAGAATACCTGTCTGTGCATGTTGTAACGTCAAGTGAGAATGAAATCAATACCCAGGTGACAC
esiRNA cDNA target sequence
ACAATGCAAAGCCAAGTTCCACGCTCCAAGTTTTCACGTGGATGTTCCTGTTGAGTTTGATGTTTTTCTGAAGGCTGACTGTCCACACCCCATTAGGTTTTCCAAGCTCTGCGTCAGCTTTAATAACCAGGTTTACAACCAATTCTGTGTATTGGAAGAAGCATCCAAAGCAAGTGAGGTCTTAGAAAATCTGACTCAGGGAAAGATGTGCTTAGTTCCCGGCAAAACAAGGAAATTGTCATTTAAATTTGTTGCAAAAACAGAAGATGTGGGAAAGAAAATCGAGATCACCTCTGTGGATCTGTTTCTGGGCAGCGAGTCAGGCCGGTGTGTGGTTTTGAGCTGGCAGGGAGGAGGAGGAGATGCTGCGTCCTCCCAGGAAGCCCTGCAGGCTGCAAGGTCTTTCAAAAGGCGGCCAAAGCTTGCTGAGGACGAGATCCACTGGGACAGCGTCATAATCCAGGCAAGCACAATGATCATTTCCAGAGTCCCAAACATCTCTGTCCACCTGCG
esiRNA cDNA target sequence
TCAATGTGCACAGGGTGAGGTGCCTGCTGGGCACAGACTGTGGATCCACTGTCTTCCTAGAGCAGGCCACATGGCCTTCATAACTGCTTTCTGCTCCCCAATTTCACCCGTCTGCTTTCTGGAAAAGTAAAATCATTTATATAATGCTGAATGTGTTATCCTGGGCTCTGCCAGTGTCTTCTGAGGACAATGACTAATGATGTAGACCTTTGTAGGCTCTAAGAAGCTGGCTGAATCCTTTTGCTGGTAGGCAAAACCAATTAATTACTGGCTTGTCTGGTAGAGTCTGGAGTGAAAGGGCAGGTGGAGGCCCTGCCCTGCAGAACTAGGGGACATGCTGCTATTGGTCTAGGGACTGTGTTGGAGGCAGAGGGTATAGAGGTCAGTACCTAGAAAACAGGTATGCAGGCCATGGGGAACCCAGTGGTAGGGACAAGACCAGAGTTCATGTCGATCTTGGGAATGCCATGAATTTCTCCTGCAGG
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGTCGGAGAGAAGATCATGCATGATGTGATCAAGAAGGTGAAGAAGAAGGGCGAGTGGAAGGTGCTGGTGGTGGACCAGTTAAGCATGAGGATGCTGTCCTCCTGCTGCAAGATGACAGACATCATGACCGAGGGCATCACAATTGTGGAGGATATCAACAAGCGCCGAGAGCCACTCCCCAGCCTGGAGGCCGTGTACCTCATCACCCCATCTGAGAAGTCTGTCCACTCTCTGATCAGTGATTTTAAGGACCCGCCGACTGCTAAATATCGGCGTGCGCATGTGTTCTTCACAGACTCGTGTCCAGATGCCCTATTTAACGAGCTGGTAAAATCCCGAGCAGCCAAAGTCATCAAGACGCTGACGGAAATCAACATTGCGTTTCTCCCCTATGAGTCCCAGGTGTATTCCCTGGACTCCGCTGACTCTTTCCAAAGCTTCTACAGCCCTCACAAGGCGCAGATGAAGAAT
Gene Information
mouse ... ITGB8(320910), Itgb8(320910)
Gene Information
mouse ... TRAPPC11(320714), D030016E14Rik(320714)
Gene Information
mouse ... PISD(320951), Pisd(320951)
Gene Information
mouse ... STXBP1(20910), Stxbp1(20910)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)