Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 | |
| 50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGTCGACCGGTACACTAAAATTAAGTCGCTGTAACTAAAATGGAAAAGTATGAAAAGCTAGCTAAGATCGGAGAAGGGTCTTATGGCGTTGTATTCAAGTGCAGAAACAAATCTTCTGGACAAGTAGTAGCGATCAAAAAATTCGTGGAATCTGAAGATGATCGTGTCGTTAGGAAAATAGCCCTGCGGGAAATCCGTATGCTGAAGCAGTTGAAACACCCAAACCTCGTGAACCTCATCGAGGTGTTCAGAAGAAAGAGAAAGATGCATCTAGTTTTTGAGTACTGTGATCACACACTGTTAAACGAGCTGGAGAGAAACCCAAACGGAGTTTCTGATGGAGTGATTAAAAGTGTGCTATGGCAAACCCTTCAAGCCCTTAACTTCTGTCACAAGCACAATTGTATTCATCGGGATGTAAAACCTGAAAACATCCTAATAACCAAGCAAGGGATGATAAAGATTTGTGACTTTGGATTTGCACGAATTCTAATTCCAGGAGACGCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CDKL4(381113), Cdkl4(381113)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... CDKL4(381113), Cdkl4(381113) | Gene Information mouse ... CDK4(12567), Cdk4(12567) | Gene Information mouse ... CDKL5(382253), Cdkl5(382253) | Gene Information mouse ... CDKL2(53886), Cdkl2(53886) |
| esiRNA cDNA target sequence TCAAGTCGACCGGTACACTAAAATTAAGTCGCTGTAACTAAAATGGAAAAGTATGAAAAGCTAGCTAAGATCGGAGAAGGGTCTTATGGCGTTGTATTCAAGTGCAGAAACAAATCTTCTGGACAAGTAGTAGCGATCAAAAAATTCGTGGAATCTGAAGATGATCGTGTCGTTAGGAAAATAGCCCTGCGGGAAATCCGTATGCTGAAGCAGTTGAAACACCCAAACCTCGTGAACCTCATCGAGGTGTTCAGAAGAAAGAGAAAGATGCATCTAGTTTTTGAGTACTGTGATCACACACTGTTAAACGAGCTGGAGAGAAACCCAAACGGAGTTTCTGATGGAGTGATTAAAAGTGTGCTATGGCAAACCCTTCAAGCCCTTAACTTCTGTCACAAGCACAATTGTATTCATCGGGATGTAAAACCTGAAAACATCCTAATAACCAAGCAAGGGATGATAAAGATTTGTGACTTTGGATTTGCACGAATTCTAATTCCAGGAGACGCC | esiRNA cDNA target sequence TAAGATCCCCTGCTTCGAGAATGGCTGCCACTCGATATGAACCCGTGGCTGAAATTGGTGTCGGTGCCTATGGGACGGTGTACAAAGCCCGAGATCCCCACAGTGGCCACTTTGTGGCCCTCAAGAGTGTGAGAGTTCCTAATGGAGGAGCAGCTGGAGGGGGCCTTCCCGTCAGCACAGTTCGTGAGGTGGCCTTGTTAAGGAGGCTGGAGGCCTTTGAACATCCCAATGTTGTACGGCTGATGGATGTCTGTGCTACTTCCCGAACTGATCGGGACATCAAGGTCACCCTAGTGTTTGAGCATATAGACCAGGACCTGAGGACATACCTGGACAAAGCACCTCCACCGGGCCTGCCGGTTGAGACCATTAAGGATCTAATGCGTCAGTTTCTAAGCGGCCTG | esiRNA cDNA target sequence AAAGTCCTGAAAACATTAGTCATGCCGATCAACTCAAAGAAAAGGAGAAGCAAGGTTTTTTCAGGTCAATGAAAAAGAAAAAGAAGAAAACTCAAACAGTGCCCAACACTGACGGTCCTGATCTATTGACCTTACAGAAAGCCATTCATTCTTCTAGCACTGCAAGCAGCAGACCAAAGGAGTGGCGACCTGAGAAGCTCTCAGATCTACAGACCCAGAGCCAACCACTAAAATCTCTTCGAAAGCTGTTGCATCTGTCTTCATCAACCAATCATCCAGCTTCTTCAGATCCTCGGTTCCAGCCCTTAACAGCTCAACAAGCCAAAAATTCCTTCTCAGAAATTCGGATTCACCCTCTGAGTCAGGCCACTGGTGGGAGCAGCAACATCCGGCAGGAGCCTACACCAAAAGG | esiRNA cDNA target sequence GATTGAACAAGTGCCCCTTCACCTTTCCAACCTATGATGCTATTTCAAGATATATCCATGGAACAACAGTGACATGGTTATTGTTACATGAATGTGTATTTGATATTAGTAGATTGTGTATTTAAAGTTATATGAGATTAAAAGTCAGTAAAAAAAGGAGAGAATCATTATAAAAGGTCATGATTTTATGCATTGAACTTTGTGTATTATCTATATAAATGTTTACAGATGAAAATGAAAAAAAGCTAGGATCTGTAAGAGAAAAGTTTCCTTTACCTTAACTATAAGAACACATTTTAAAAGTTTGCTTATGGGCATGAGAGTAGTGTAAGACTGTGGTCGGGCGGGTTAGACGTGCGTCTTTGTTTCCTGTCATTGTCGACTGACTTGTCTCTACAGATCTAAGATCTGTGCTATTGCAAATCTGCCAGAGAACCCTTG |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU192501-50UG | 04061828695959 |
| EMU192501-20UG | 04061828746859 |