Merck
EMU176171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arntl
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTTCTTCTATTCTTGGTGAGAACCCCCACATAGGCATCGATATGATAGATAACGACCAAGGATCAAGTAGTCCCAGTAACGATGAGGCAGCAATGGCTGTCATCATGAGCCTCTTGGAAGCAGATGCGGGGCTGGGTGGCCCCGTTGACTTTAGTGACTTGCCATGGCCGCTGTAGACACTACATTTGCTTTGGCAACAGCTGCAGTATCAAAGTGCATTAATGGTGAAGTTTTACAGTCTGTGAAGCTTACTGGATAGAGAGAGAACAGCTTTTATGTACTGACTCCATAAAAGCCACCTCAGAGCCATTGATACAAGTCAATCTACCATGTGTAACTTCAGACAAAGTGGAACTAAACCTGCTCCAGTGTTTCCTCATCATTGAGTTTGGGCTAGCTGTGGATAGCTTGCATTAATTGTATATTTTGGATTTTGTTTGTGTTGAATTTTTTAATCATTGTGCACAGAAGCATCATTGGTAGCTTTTATATGCAAAATGGTCATTTCAG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deqiang Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25925-25935 (2014-07-27)
The clock protein BMAL1 (brain and muscle Arnt-like protein 1) participates in circadian regulation of lipid metabolism, but its contribution to insulin AKT-regulated hepatic lipid synthesis is unclear. Here we used both Bmal1(-/-) and acute liver-specific Bmal1-depleted mice to study