Merck
EMU088751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnfrsf25
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTGGAACTCCTCTGGCATCTCCGCTCTCGCCAGCGCCCCCTGCGGGCTCTCCGGCTGCTGTGCTCCAGCCTGGCCCGCAGCTCTACGATGTGATGGATGCGGTCCCAGCACGAAGGTGGAAGGAGTTCGTGCGCACGCTGGGGCTGCGGGAAGCGGAAATTGAAGCCGTGGAGGTGGAAATCTGCCGCTTCCGAGACCAGCAGTATGAGATGCTCAAGCGCTGGCGTCAGCAGCAGCCTGCAGGCCTCGGTGCCATCTATGCGGCTCTGGAGCGCAAGGGTCTGGAAGGCTGTGCCGAGGACCTGCGCAGCCGCCTGCAGCGTGGCCCGTGATGGAAGGTCCATCATCCACTTTGACACCCTAGTGACCCTTGAAGGAGCCTTAAGTATTGTTACTTATGCGTGTAGACATTTTATGTCAATTACTAACCCCCTGCCGTGGTCCTGCGTAGCAGGGCTGGCTGCCTCACTTTTGCTTATCTGCAGCACGGAGCTCCTGCTAAGGGAAGCGTCATGGAGAAATACCAGAAGGGGC
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Randy S Longman et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1571-1583 (2014-07-16)
Interleukin (IL)-22-producing group 3 innate lymphoid cells (ILC3) promote mucosal healing and maintain barrier integrity, but how microbial signals are integrated to regulate mucosal protection offered by these cells remains unclear. Here, we show that in vivo depletion of CX₃CR1⁺