Fortfahren mit
EMU080771
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp6v0a1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CATCCACATGCTGTTTGGAGTCAGCCTGAGCCTTTTCAACCATATCTATTTCAAGAAGCCCCTGAACATCTACTTTGGCTTTATTCCTGAGATCATCTTCATGTCCTCGTTGTTTGGCTACCTGGTCATCCTTATCTTTTACAAGTGGACAGCCTACGATGCCCACTCGTCTAGGAATGCCCCGAGCCTCCTGATCCACTTCATAAACATGTTCCTCTTCTCCTACCCAGAGTCTGGTAATGCAATGCTGTACTCTGGACAGAAAGGAATTCAGTGTTTCCTCATCGTGGTGGCGATGCTCTGCGTCCCTTGGATGCTTCTGTTTAAGCCGCTGATCCTTCGCCATCAGTACCTGAGGAAGAAGCATTTGGGAACTCTCAACTTTGGTGGGATCAGGGTGGGCAACGGACCGACAGAGGAGGATGCTGAAATTATTCAGCATGACCAGCTTTCCACCCATTCAGAGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU009651EMU002821EMU073311
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CATCCACATGCTGTTTGGAGTCAGCCTGAGCCTTTTCAACCATATCTATTTCAAGAAGCCCCTGAACATCTACTTTGGCTTTATTCCTGAGATCATCTTCATGTCCTCGTTGTTTGGCTACCTGGTCATCCTTATCTTTTACAAGTGGACAGCCTACGATGCCCACTCGTCTAGGAATGCCCCGAGCCTCCTGATCCACTTCATAAACATGTTCCTCTTCTCCTACCCAGAGTCTGGTAATGCAATGCTGTACTCTGGACAGAAAGGAATTCAGTGTTTCCTCATCGTGGTGGCGATGCTCTGCGTCCCTTGGATGCTTCTGTTTAAGCCGCTGATCCTTCGCCATCAGTACCTGAGGAAGAAGCATTTGGGAACTCTCAACTTTGGTGGGATCAGGGTGGGCAACGGACCGACAGAGGAGGATGCTGAAATTATTCAGCATGACCAGCTTTCCACCCATTCAGAGGA
esiRNA cDNA target sequence
ATTCTGGCACAGCTCAATCCTCTGTTTGGACCACAGTTGAAAAATGAAACCATCTGGTATCTGAAGTACCACTGGCCTTGAGGATGAAGACGCGCTGCACAGTGCCTAGGCACTGAGGTCGCAGACAGAAGCCTTCTGTGCAGAATCACCTGCACATCAGACCTTCCTCCATAGCCCACTTCGGGCGTTACCTGCCTTACACTTGAAGATCTTCCTCTGCATACAGTATTTTTTCCCTTCACCTTTTTTACACTCTGAATTATGTGCCTGCGTAGCTGCCTCTGAGATGTGTCTGCACTCCACTGTTTCGGGAAATGTGTTACTCTTATCTTGAAGCCTGTGGCTTTGAATATGGCTCTTGCCAGCTCACAACATGAGAGTCAGCGATGTGTTTAAGAATTGCTGCGAGACAAACA
esiRNA cDNA target sequence
GTGCAAACGCAAAGACTGAAGATTATGGAATACTACGAGAAGAAAGAAAAGCAGATTGAGCAGCAGAAGAAAATTCAGATGTCCAACTTGATGAATCAAGCAAGGCTCAAAGTCCTCAGAGCAAGGGATGACCTCATCACTGATCTGCTAAATGAGGCAAAGCAGAGACTCAGTAAGGTGGTAAAAGATACGACCCGTTACCAAGTGCTGCTGGATGGGCTGGTCCTTCAGGGCTTGTACCAGCTGCTGGAGCCTCGAATGATCGTGCGTTGCAGAAAACAAGATTTCCCTTTGGTGAAGGCCGCAGTACAAAAAGCAATCCCTATGTATAAAATTGCTACCAAAAAGGATGTTGATGTCCAGATTGACCAGGAGGCCTACCTGCCTGAGGAAATAGCTGGTGGC
esiRNA cDNA target sequence
CCGCACCACCTCTTAAACATGTCCTAGAAATGCAGGAACAGCTGCAGAAGCTGGAGGTGGAGCTCAGAGAAGTCACCAAGAACAAGGAGAAGCTGAGGAAGAACCTGTTGGAGCTGGTGGAGTACACCCACATGCTGAGGGTCACGAAGACCTTCCTCAAGCGGAATGTGGAGTTTGAGCCCACGTATGAAGAGTTTCCCGCCTTAGAGAACGACTCTCTGTTGGACTACAGCTGCATGCAGCGGCTGGGCGCCAAGCTGGGATTCGTTTCTGGCCTGATTCAGCAAGGCAGAGTTGAAGCATTTGAAAGGATGCTGTGGCGGGCCTGCAAAGGGTACACCATTGTGACCTATGCAGAGCTGGACGAGTGCCTGGAGGACCCTGAAACGGGTGAAGTCATAAAGTGGTACGTGTTCCTGATTTCCTTTTGGGGAGAGC
Gene Information
mouse ... ATP6V0A1(11975), Atp6v0a1(11975)
Gene Information
mouse ... ATP6V0E(11974), Atp6v0e(11974)
Gene Information
mouse ... ATP6V1E1(11973), Atp6v1e1(11973)
Gene Information
mouse ... ATP6V0A2(21871), Atp6v0a2(21871)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019302
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015575
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019210
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038023
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU080771-20UG04061828542123
EMU080771-50UG04061828874590