Fortfahren mit
EMU074151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Acad8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGGGCTGCTCAGTTCAAGTGAATCATGAAGTAGACCAAAGGGCTGAGCTCTTCTAAACAGACTGAGCTGTCAGCCACGCTGCTGGTTCTGAGACAAGAACAGAGTTCTTAGCAGAGGCTAGAAGGGCTGCTCTGAGGAGCCATGCCCAAAGAAGACCTGCACACTGCCTTCCTCATTCTGGAAAGACAAGCGGTCAAAGCTGTGGCTTGGATCCACACTATGGGCATTTTGGTGATTCTTGTCCTTAGGGTCTGGGTACTTGAATGAAGCTTTTCCTGATTAAACAGGTAAAGTCTGGGGAGGCCAGGGCAGTGGACAGATCTGCCCCTTTCTGGTTTCTGTTCTGCACTAGGGGTATGTCAGGACAGTACTCCTGTACTCAGATCATGATGAAATAAATATTTGGGAACCTACTGCTAAGCAATGAGTTAGGGTGCACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU066961EMU026961EMU042141
description
targeting mouse Acad8
description
targeting mouse Psmd5
description
targeting mouse Alg5
description
targeting mouse Tpgs2
Gene Information
mouse ... ACAD8(66948), Acad8(66948)
Gene Information
mouse ... PSMD5(66998), Psmd5(66998)
Gene Information
mouse ... ALG5(66248), Alg5(66248)
Gene Information
mouse ... TPGS2(66648), 5730494M16Rik(66648)
esiRNA cDNA target sequence
ATGGGCTGCTCAGTTCAAGTGAATCATGAAGTAGACCAAAGGGCTGAGCTCTTCTAAACAGACTGAGCTGTCAGCCACGCTGCTGGTTCTGAGACAAGAACAGAGTTCTTAGCAGAGGCTAGAAGGGCTGCTCTGAGGAGCCATGCCCAAAGAAGACCTGCACACTGCCTTCCTCATTCTGGAAAGACAAGCGGTCAAAGCTGTGGCTTGGATCCACACTATGGGCATTTTGGTGATTCTTGTCCTTAGGGTCTGGGTACTTGAATGAAGCTTTTCCTGATTAAACAGGTAAAGTCTGGGGAGGCCAGGGCAGTGGACAGATCTGCCCCTTTCTGGTTTCTGTTCTGCACTAGGGGTATGTCAGGACAGTACTCCTGTACTCAGATCATGATGAAATAAATATTTGGGAACCTACTGCTAAGCAATGAGTTAGGGTGCACC
esiRNA cDNA target sequence
CACTCTGTCGCAGATTGGAAGAATTGTTGAAAATTCAGAAGCTGTTACTGAGATTCTCAATAATGCTGAGCTGTTGAAACAGATTGTTTATTGCATTGGCGGAGAGAATTTATCTGTTGCTAAAGCGGCTATTAAATCCCTGTCGAGAATATCACTAACCCAGGCTGGCCTGGAAGCTCTGTTTGAAAGTAACCTGCTGGATGATTTGAAGAATGTAATGAAAACAAACGACGTTGTTCGATACAGGGTCTATGAGCTAATTATAGATATTTCTTCTGTGTCATCAGAATCTTTAAACTACTGTACCACAAGTGGACTGGTGACTCAACTCCTAAAAGAGCTGACGGGTGAGGACGTGTTAGTCAGAGCCACCTGTATAGAAATGGTGACATCACTAGCTTATACCCATCACGGACG
esiRNA cDNA target sequence
TTGACGATGGCAGTGAAGACCAGACGTCAAAGGTCGCTTTAAAATACTGCCAGAAATACGGAAGTGACAAAGTCCGGGTGATAACGCTGGTGCGGAACCGTGGGAAAGGTGGTGCTGTTAGGATGGGTGTATTCAGTTCCCGAGGAGAGAAGATCCTCATGGCAGATGCTGACGGAGCCACAAAGTTTCCAGATGTTGAGAAATTAGAAAAGGGGCTGAGTGATCTACAGCCATGGCCTGAGCAAATGGCTATTGCATGTGGGTCTCGAGCTCATCTGGAGAAAGAATCGATTGCTCAGCGCTCTTACTTCCGTACCTTTCTTATGTACGGATTCCATTTCCTGGTGTGGTTCCTCTGTGTCAAAGGAATCAGGGACACACAGTGCGGGTTCAAATTACTGACCCGAGAAGCAGCAGCCCGGACCTTCTCGTCTCTGCACATTGAACGATGGGCATTT
esiRNA cDNA target sequence
TGGTTTTCACATGACCTGGAGTGTGAAGCTAGATGAGCACATTATTCCACTGGGAAGCATGGTGATTAACGGCATTTCAAAACTGACTCAGCTCATCCAGTCTTCTGTGTACTCACTTCCTAATGCACCAACTCTGGCAGACCTAGAGGACGATACTCAAGAAGGAAATGAAGACCACCAGCTAGAGAAGCCTCACTTTGACTGTCGCAGTGCAATATTTGAGCTGGATTCATGCAATGGGAATGGGAAAGTTTGCCTCGTCTACAAAAATGGGAAACCTGGGTTAGCTCATGACACTGAGATATGGTTCCTGGACAGAGCATTATACTGGCACTTTCTCACGGATACCTTTATCGCCTATTACCGCCTGCTCATCACCCACCTGGGCCTGCCCCAGTGGCAGTATGCCTTTACCAGCTATGGCATTAGCCCACAGGCCAAGCAATGGTTCAGTATGTACAAACCCATCACCTACAACACAAGCCTGCTCACAGAAGAGTCCGACAACTTTGCGAACAAGCTAGACCCCAGCAA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031969
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026869
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036632
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024269
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_025862
NCBI accession no.
NM_080554
NCBI accession no.
NM_025442
NCBI accession no.
NM_001004361
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)