Fortfahren mit
EMU033201
MISSION® esiRNA
targeting mouse Plekhb2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCGGTACCGAGACAATGACAGTGACCTGGCTCTGGGCATGCTCGCCGGGGCAGCCACCGGCATGGCCCTGGGCTCTCTGTTCTGGGTCTTCTAGAGCCTTCAACATTTTCTGTGCATAGCTTCTGTTAGTCCTGTGTGCAGTAATTTGATTTGCAGGGCATTTCTGTTTGTGACAAGTGTCTTTCATAATAATTTAAATAGTTCTTTTGAAGGTGGTAATCTAATAATTGTGACTGACCTGCATGGTACCACAAAGAAAGCCCGAGGTATGCTGTGAGTGAGAGCCTGAGTCCTTCCGGGTACTAGCTTGCACCAAGTCTTTCTTAGGGACTTTTGGATGGCTTTATGTAAACACACCCAGTTAAATGGGCAATTTCCGTCCAGTTAGGTGCAGTGTTGAATTAAGGGATGGCTTTCCTTGCTATGCCAATACTAATACTGCTGATGGAGGAAGATGTGTGCAAGTGTGGTGAGGAGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU020291EMU032361EMU020571
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AGCGGTACCGAGACAATGACAGTGACCTGGCTCTGGGCATGCTCGCCGGGGCAGCCACCGGCATGGCCCTGGGCTCTCTGTTCTGGGTCTTCTAGAGCCTTCAACATTTTCTGTGCATAGCTTCTGTTAGTCCTGTGTGCAGTAATTTGATTTGCAGGGCATTTCTGTTTGTGACAAGTGTCTTTCATAATAATTTAAATAGTTCTTTTGAAGGTGGTAATCTAATAATTGTGACTGACCTGCATGGTACCACAAAGAAAGCCCGAGGTATGCTGTGAGTGAGAGCCTGAGTCCTTCCGGGTACTAGCTTGCACCAAGTCTTTCTTAGGGACTTTTGGATGGCTTTATGTAAACACACCCAGTTAAATGGGCAATTTCCGTCCAGTTAGGTGCAGTGTTGAATTAAGGGATGGCTTTCCTTGCTATGCCAATACTAATACTGCTGATGGAGGAAGATGTGTGCAAGTGTGGTGAGGAGA
esiRNA cDNA target sequence
TTTGCAGGAGACCAGATTCCTAAGTACTGTTTCCCAAACTATGTCGGACGGCCAAAGCACATGCGGGTTATGGCTGGAGCCCTGGAGGGGGACCTGTTCATTGGACCGAAAGCAGAGGAGCACCGGGGGCTGCTGACCATCCGATACCCCATGGAACACGGTGTGGTACGGGATTGGAATGACATGGAACGCATCTGGCAGTACGTCTACTCTAAGGACCAGCTGCAGACCTTCTCTGAGGAGCATCCTGTTCTTCTAACGGAGGCCCCACTGAACCCCAGTAAGAACCGGGAGAAGGCGGCAGAGGTCTTCTTTGAAACCTTCAATGTTCCTGCACTGTTTATCTCCATGCAGGCCGTGCTTAGCCTGTACGCAACAGGACGCACCACAGGAGTGGTTTTAGATTCGGGGGACGGGGTCACTCACGCTGTCCCCATCTAT
esiRNA cDNA target sequence
GCAGTCTCAGCTCTCCTGCTTAGGCAAGGTCATCCCTGTAGCGACCCATCTACTGAACAATGGCAGTGGGGTAGGAGTTCTGCAGTGCCTCGAACACATGATTGGGGCCGTGAGAAGCAAAGTGCTAGAGATTCACAGCCATTTCCCACACAAACCCATCATCCTGATTGGATGGAATACGGGAGCTTTGGTGGCCTGTCATGTGTCTGTGATGGAGTACGTCACTGCTGTTGTCTGCCTTGGGTTTCCTCTGCTTACTGTGGATGGACCCAGGGGGGATGTGGACGATCCCCTCCTGGACATGAAGACTCCAGTCCTCTTCGTCATTGGTCAGAATTCTCTACAGTGTCACCCTGAAGCCATGGAGGACTTCCGGGAAAAGATTCGAGCAGAAAATAGCTTGGTGGTGGTTGGGGGAGCTGATGATAATCTCAGAATAAGCAAAGCAAAGAAGAAATCAGAGGGCCTGACTCAGA
esiRNA cDNA target sequence
GCTGAAGAGTGGCAGGAAAGTAGGACGGAGGGCGAACACTCCAAAGAAGTTATTAAACCATATGACTGGACCTATACAACAGATTATAAAGGAACGCTGCTTGGAGAATCTCTTAAGTTAAAGGTTGTACCTACAACAGATCATATAGATACAGAAAAATTGAAAGCCAGAGAACAGATTAAATTTTTTGAAGAAGTTCTCCTGTTTGAAGATGAATTGCATGATCATGGTGTTTCCAGCCTGAGTGTGAAAATTAGAGTGATGCCTTCCAGCTTCTTTCTGCTGCTGCGGTTTTTCCTGAGAATTGATGGGGTGCTCATCAGAATGAATGACACGAGGCTTTACCATGAGGCTGACAAGACCTACATGTTACGAGAATATACATCCAGAGAGAGCAAAATTGCTAATTTAATGCATGTTCCACCTTCCCTCTTCACGGAAC
Gene Information
mouse ... PLEKHB2(226971), Plekhb2(226971)
Gene Information
mouse ... ACTR1B(226977), Actr1b(226977)
Gene Information
mouse ... KANSL3(226976), 4632411B12Rik(226976)
Gene Information
mouse ... TIPRL(226591), Tiprl(226591)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026123
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037351
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000010453
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040843
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_145516
NCBI accession no.
NM_146107
NCBI accession no.
NM_172652
NCBI accession no.
NM_145513
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatsuyuki Matsudaira et al.
Journal of cell science, 128(16), 3131-3142 (2015-07-03)
The retrograde pathway is defined by the transport of proteins and lipids from the plasma membrane through endosomes to the Golgi complex, and is essential for a variety of cellular activities. Recycling endosomes are important sorting stations for some retrograde
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU033201-20UG04061828515073
EMU033201-50UG04061828290710