Fortfahren mit
EMU032141
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dact2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTCACGGCTAAGGAGACAGGATGCTGGCCTGAAGACACACTTGGACCAGCTGGATCAGCAGATAAGTGAACTACAGCTGGATGTGAGCAGGTCTTCTTGCGAGGCCTTGGATAGTGACAGCAGACCCAGCTCAGGTTTCTATGAGCTGAGCGATGCTGGTTCCTGTTCTCTGTCCACCTCCTGCGCATCTGTTTGCAGCGACCGTCTATCCCCCTCCCTGGGTAGCTGGCTGCCTGTGTTCCAGCCCTCCAAGTCCAGGTCTGGCATCGGGGACTGGCGACCACGCTCTGCTGATGAGACCACTGTCCCTGCATGGAGCCCACAGCTCACAGAAGATAGCAGGCTCCTGCATGGTGCAGAGGGCACAGGCCGGCTGACGGGCATGTTCCGGCCCAGACCAGTATCTACAGGTGATCTCGAAAGAGTCCTTCCAGCTGACGTGGGGCTCCAGAGAGCTGGTACTGATGCTGCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU008031EMU204671EMU031671
description
targeting mouse Dact2
description
targeting mouse Dact1
description
targeting mouse Lnpep
description
targeting mouse Slco5a1
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048826
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000044548
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023845
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025938
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTCACGGCTAAGGAGACAGGATGCTGGCCTGAAGACACACTTGGACCAGCTGGATCAGCAGATAAGTGAACTACAGCTGGATGTGAGCAGGTCTTCTTGCGAGGCCTTGGATAGTGACAGCAGACCCAGCTCAGGTTTCTATGAGCTGAGCGATGCTGGTTCCTGTTCTCTGTCCACCTCCTGCGCATCTGTTTGCAGCGACCGTCTATCCCCCTCCCTGGGTAGCTGGCTGCCTGTGTTCCAGCCCTCCAAGTCCAGGTCTGGCATCGGGGACTGGCGACCACGCTCTGCTGATGAGACCACTGTCCCTGCATGGAGCCCACAGCTCACAGAAGATAGCAGGCTCCTGCATGGTGCAGAGGGCACAGGCCGGCTGACGGGCATGTTCCGGCCCAGACCAGTATCTACAGGTGATCTCGAAAGAGTCCTTCCAGCTGACGTGGGGCTCCAGAGAGCTGGTACTGATGCTGCA
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGTTTGTTGAATCAGTTGCAAGAACTTGACAAGCAGATAAGTGACCTGAGACTGGATGTGGAGAAGACATCTGAAGAGCACCTGGAGACAGACAGCCGGCCTAGCTCAGGGTTTTATGAGCTGAGTGATGGAGCTTCGGGCTCCCTCTCTAACTCCTCCAACTCCGTGTTCAGTGAGTGTTTGTCCAGTTGCCATTCCAGCACCTGCTTCTGCAGCCCCTTGGAGGCGGCCTTGACCATCTCAGACGGTTGCCCCAAATCTGCAGATGTGAATCCTAAATACCAGTGTGATCTTGTGTCTAAAAACGGGAATGACGTATATCGCTACCCCAGTCCACTTCATGCTGTGGCTGTGCAGAGCCCAATGTTTCTCCTTTGTCTGACGGGCAACACTCTGAGGGAAGAGGAGGG
esiRNA cDNA target sequence
TGTATGACAATGCAACTTCTTCAGTAGCAGACAGAAAACTGGTCACTAAAATCATTGCTCACGAACTGGCACATCAGTGGTTTGGAAATCTGGTTACAATGCAGTGGTGGAATGACCTGTGGCTAAATGAAGGCTTTGCCACTTTCATGGAGTATTTCTCTGTGGAAAAAATATTCAAAGAGCTCAACAGTTATGAAGACTTCTTAGATGCTCGATTTAAAACCATGAGGAAAGATTCCTTGAATTCGTCTCATCCAATATCATCATCTGTTCAGTCTTCGGAACAAATAGAAGAAATGTTTGATTCTCTCTCCTATTTTAAGGGAGCTTCTCTCTTGTTGATGCTGAAAAGTTACCTTAGTGAAGATGTATTTCGGCATGCTGTCATTCTTTACCTGCACAATCACAGCTATGCAGCTATCCAAAGTGATGATCTCTGGGACAGCTTCAATGAGGTCACAGACAAAACTCTAGATGTAAAGAAAATGATGAAAACCTGGACCCTACAGA
esiRNA cDNA target sequence
TCGTTTGTGCACAGGTTCTCATTGGAATGGGCTCTACACCGATTTACACCCTGGGACCAACCTATTTAGATGACAACGTCAAGAAAGACAATGCATCCTTGTACCTAGCCATCAAGTATGTCATGGGAGCACTCGGCCCTGCAGTAGGATACTTACTAGGTGGGCTACTCATTGGCTTTTATGTGGATCCCAGAAATCCTGTTCACCTTGACCAGAGTGACCCTCGTTTCATCGGAAACTGGTGGAGTGGATTCCTTCTTTGTGCCATTGCAATGTTTCTTGTGATATTCCCAATGTTTACTTTTCCAAAAAAGCTTCCACCTCGACACAAGAAAAAGAAAAAATTTTCTGCCGATGTCGTTATCGACGATGACATCATCAAGGAGAAATCAAACACAAGTGAACAAATGAACAAAAAAGTTTCTCCAATGGGCTTTGGAAAGAATGTCAGAGACCTACCAAGAGCAGCTGTCA
Gene Information
mouse ... DACT2(240025), Dact2(240025)
Gene Information
mouse ... DACT1(59036), Dact1(59036)
Gene Information
mouse ... LNPEP(240028), Lnpep(240028)
Gene Information
mouse ... SLCO5A1(240726), Slco5a1(240726)
NCBI accession no.
NM_172826
NCBI accession no.
NM_021532
NCBI accession no.
NM_172827
NCBI accession no.
NM_172841
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)