Fortfahren mit
EMU030461
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gtf2h1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAGCAGGATGGAGCACTGTACCTCATGGCAGAGAGAATTGCTTGGGCACCTGAAGGCAAAGACAGATTTACAATCAGCCATATGTATGCAGATATTAAATGCCAGAAAATCAGTCCAGAGGGAAAAGCTAAAATACAACTTCAGCTGGTCCTGCATGCAGGGGACACAACAAACTTCCATTTTTCCAACGAAAGCACGGCAGTGAAAGAACGGGATGCAGTGAAGGACCTCCTTCAGCAGCTGCTGCCCAAGTTCAAGCGGAAAGCTAATAAAGAGCTGGAGGAGAAGAACAGAATGCTCCAAGAAGATCCTGTTTTATTCCAACTCTATAAAGACCTTGTTGTGAGCCAAGTGTTCAGTGCTGAGGAATTCTGGGCCAATCGTTTAAATGTGAATGCAACAGATAGTTCTACATCCAGTCACAAGCAGGATGTTGGTATTTCTGCAGCATTTCTGGCTGATGTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU167151EMU028921EMU188911
description
targeting mouse Gtf2h1
description
targeting mouse Gtf2i
description
targeting mouse Grin2d
description
targeting mouse Gtf2f1
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAGCAGGATGGAGCACTGTACCTCATGGCAGAGAGAATTGCTTGGGCACCTGAAGGCAAAGACAGATTTACAATCAGCCATATGTATGCAGATATTAAATGCCAGAAAATCAGTCCAGAGGGAAAAGCTAAAATACAACTTCAGCTGGTCCTGCATGCAGGGGACACAACAAACTTCCATTTTTCCAACGAAAGCACGGCAGTGAAAGAACGGGATGCAGTGAAGGACCTCCTTCAGCAGCTGCTGCCCAAGTTCAAGCGGAAAGCTAATAAAGAGCTGGAGGAGAAGAACAGAATGCTCCAAGAAGATCCTGTTTTATTCCAACTCTATAAAGACCTTGTTGTGAGCCAAGTGTTCAGTGCTGAGGAATTCTGGGCCAATCGTTTAAATGTGAATGCAACAGATAGTTCTACATCCAGTCACAAGCAGGATGTTGGTATTTCTGCAGCATTTCTGGCTGATGTCC
esiRNA cDNA target sequence
TCGCCTTGAGAGGATATTGCTGGCGAAGGAAAGGATCCGCTTCGTGATTAAGAAACATGAGCTTCTGAACTCAACACGAGAAGATTTACAGCTTGATAAACCAGCCTCAGGAGTGAAAGAAGAGTGGTACGCTCGCATCACCAAACTGAGGAAGATGGTTGACCAGCTCTTCTGCAAGAAATTTGCCGAGGCCTTGGGAAGCACGGAAGCCAAGGCTGTACCGTACCAAAAATTTGAGGCCCATCCCAATGATCTCTATGTGGAAGGACTTCCAGAAAACATTCCTTTCCGAAGCCCCTCGTGGTATGGAATCCCAAGACTGGAAAAAATCATCCAAGTGGGCAATCGAATTAAATTTGTTATCAAGAGACCAGAGCTGCTCACTCACAGCACAACTGAAGTGACTCAGCCACGGACAAACACACCAGTCAAAGAAGATTGGAATGTCAGAATCACCAAGCTCCGAAAGCAAGTGGAAGAGATCTTTAATTTGAAGTTTGCTCAGGCTCTGG
esiRNA cDNA target sequence
GGGGAGAGTCTGCACAGGTATTTCATGAACATCACCTGGGATAACCGAGACTACTCCTTCAATGAGGATGGCTTTCTGGTAAACCCGTCACTGGTAGTCATCTCCCTCACCAGAGACAGGACGTGGGAAGTGGTGGGCAGCTGGGAACAGCAGACCCTCCGCCTCAAGTACCCTCTATGGTCCCGCTATGGCCGCTTCCTGCAGCCGGTGGATGACACGCAGCACCTCACTGTGGCCACGCTGGAGGAGAGACCTTTTGTCATTGTAGAGCCTGCAGACCCCATCAGCGGCACTTGCATCAGAGACTCGGTTCCCTGCCGGAGCCAGCTCAACCGTACCCACAGCCCTCCGCCTGACGCTCCCCGCCCGGAGAAGAGATGCTGCAAGGGTTTCTGCATTGACATTTTGAAGAGGCTGGCGCACACCATCGGTTTCAGCTATGACCTCTACCTGGTTACCAACGGC
esiRNA cDNA target sequence
GCATTCATGACCTGGAGGATGACCTGGAAATGTCCTCCGATGCCAGCGATGCCAGTGGTGAAGAGGGCAGCAGAACCTCCAAGGCTAAGAAAAAGGCCCCTGTGACCAAGGCAGGCAGGAAGAAGAAAAAGAAGAAGGGCTCAGATGATGAGGCTTTTGAGGACAGCGATGATGGGGACTTCGAGGGCCAGGAGGTAGACTACATGTCTGATGGCTCCAGCAGCTCTCCAGATGAGACAGAAGGCAAGCCCAAAGTGCCCCAGCAGGAGGATGGCCCAAAGGGGGTGGATGAGCAGAGCGAGAGCAGTGAGGAGAGTGAGGAGGAGAAGCCCCCCGAGGAGGACAAGGAGGAGGAAGAAGAGAAGAAGGCCCCTACCCCACAAGAGAAGAAGCGCAGGAAAGACAGCAGTGATGACTCAGACAGCTCAGAAGAGAGCGACATTGACAGTGAGACCTCCTCTGCACTCTTCATGGCGAAGAAGAAGACACCCCCAAAGAGGGAGCGGAAGC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... GTF2H1(14884), Gtf2h1(14884)
Gene Information
mouse ... GTF2I(14886), Gtf2i(14886)
Gene Information
mouse ... GRIN2D(14814), Grin2d(14814)
Gene Information
mouse ... GTF2F1(98053), Gtf2f1(98053)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006599
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060261
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000002771
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000002658
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_008186
NCBI accession no.
NM_010365
NCBI accession no.
NM_008172
NCBI accession no.
NM_133801
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)