Merck
EMU014271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Smad3
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CATCCGTATGAGCTTCGTCAAAGGCTGGGGAGCAGAGTACAGGAGACAGACAGTGACCAGCACCCCCTGCTGGATTGAGCTACACCTGAATGGACCCTTGCAGTGGCTTGTCAAGGTCCTCACCCAGATGGGTTCCCCGAGCATCCGCTGTTCCAGTGTGTCTTAGAGACACTAGGAGTAAAGGGAGCGGGTTGGGGAGGGCGGGCTTGGGGAAAATGACCTTGGAAGAGAACTCCATCCAACTTGGTCTTGTCAAAGAACACCGATTCCACTCAACTAAGGCACCAGCCTGTTTCTGAGACCACAGAAGAAAACCCCAGGGATGGATTTATGAACAGCTGTGTCTGCTACATACACGTGCCCCTGTCTGAAGGCCAAGTGATGGCTTCTGTTCTGGTGGCTTGAACTAACAGGTGGTGTATCGCCA
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tianli Cheng et al.
International journal of oncology, 45(5), 1977-1988 (2014-09-02)
Altered expression of miRNAs contributes to development and progression of non-small cell lung cancer (NSCLC), while transforming growth factor-β (TGF-β) promotes NSCLC cell epithelial-mesenchymal transition. This study aimed to investigate the effects of TGF-β-induced miR‑143 expression in regulation of NSCLC
A Sakoguchi et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(6 Suppl 86) (2014-06-25)
The toll-like receptor (TLR) family is thought to be expressed in many cell types in the skin and play a role in various diseases. The expression pattern and role of TLRs in systemic sclerosis (SSc) is to be clarified. We