Fortfahren mit
EMU008591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sdc1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGGTGGCTTTCATGCTGTACCGGATGAAGAAGAAGGACGAAGGCAGCTACTCCTTGGAGGAGCCCAAACAAGCCAATGGCGGTGCCTACCAGAAACCCACCAAGCAGGAGGAGTTCTACGCCTGATGGGGAAATAGTTCTTTCTCCCCCCACAGCCCCTGCCACTCACTAGGCTCCCACTTGCCTCTTCTGTGAAAAACTTCAAGCCCTGGCCTCCCCACCACTGGGTCATGTCCTCTGCACCCAGGCCCTTCCAGCTGTTCCTGCCCGAGCGGTCCCAGGGTGTGCTGGGAACTGATTCCCCTCCTTTGACTTCTGCCTAGAAGCTTGGGTGCAAAGGGTTTCTTGCATCTGATCTTTCTACCACAACCACACCTGTTGTCCACTCTTCTGACTTGGTTTCTCCAAATGGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU013381EMU023031EMU038681
description
targeting mouse Sdc1
description
targeting mouse Stc1
description
targeting mouse Scd1
description
targeting mouse Syk
esiRNA cDNA target sequence
CTGGTGGCTTTCATGCTGTACCGGATGAAGAAGAAGGACGAAGGCAGCTACTCCTTGGAGGAGCCCAAACAAGCCAATGGCGGTGCCTACCAGAAACCCACCAAGCAGGAGGAGTTCTACGCCTGATGGGGAAATAGTTCTTTCTCCCCCCACAGCCCCTGCCACTCACTAGGCTCCCACTTGCCTCTTCTGTGAAAAACTTCAAGCCCTGGCCTCCCCACCACTGGGTCATGTCCTCTGCACCCAGGCCCTTCCAGCTGTTCCTGCCCGAGCGGTCCCAGGGTGTGCTGGGAACTGATTCCCCTCCTTTGACTTCTGCCTAGAAGCTTGGGTGCAAAGGGTTTCTTGCATCTGATCTTTCTACCACAACCACACCTGTTGTCCACTCTTCTGACTTGGTTTCTCCAAATGGGA
esiRNA cDNA target sequence
CATTCGGAGGTGTTCGACTTTCCAGAGGATGATCGCCGAGGTGCAGGAGGACTGCTACAGCAAGCTTAACGTTTGCAGCATCGCCAAGCGCAACCCGGAAGCCATCACTGAAGTCATACAGCAGCCCAATCACTTCTCCAACAGATACTACAACAGACTTGTCCGAAGCCTTCTGGAATGTGATGAAGACACGGTCAGCACAATCAGAGACAGCCTGATGGAGAAGATCGGGCCCAACATGGCCAGCCTCTTCCACATCCTGCAGACAGACCACTGTGCCCAGACACACCCCAGAGCTGACTTCAATAGGAGGCGTACAAATGAGCCACAGAAGCTGAAAGTCCTCCTCAGGAACCTCCGAGGTGAGGGGGACTCTCCCTCACACATCAAACGCACCTCCCAAGAGAGTGCGTAACAGGGAGAGG
esiRNA cDNA target sequence
TCACCACGTTCTTCATCGACTGCATGGCTGCCCTGGGCCTGGCTTACGACCGGAAGAAAGTTTCTAAGGCTACTGTCTTAGCCAGGATTAAGAGAACTGGAGACGGGAGTCACAAGAGTAGCTGAGCTTTGGGCTTCTGAGTTCCTGTTTCAAACGTTTTCTGGCAGAGATTTAATATTCTGTTGATTAACTAACAACTGGATATTGCTATCGGGGTGTTAATGATGCATTTAACCTATTCCGGTACAGTATTCTTATAAAATGAGAAAGCTTTGATCACGTTTTGAGGTAATAAATATTTTATTTAGCTAGGATTAACCATGCCACAAGACATTATATATTTCTAAGCACACATGATAAATGCATATACAATTTTGCACAACAGCTTTAAATAATAACAATAAATTTGAACATTCTATACAGAGAGGATCAAAGCCAAGGAACATGC
esiRNA cDNA target sequence
TGCTGGACTTACGATGTGGAGAACAGGCCAGGATTCACAGCTGTGGAACTGAGGCTTCGCAATTACTACTACGACGTGGTTAACTAACAGCTCCGGCGCCTGTCCGTGCACACCACGGATTCCCAAGCGATCACAGGAAATTCATTCAGATGAACTGGCTCTCAGAGTTTCATCTCCCTCTGCCCGGAGTGAGAGCTAAGCTAACATAGGACTCACCCTCACAACAGGTCTGGTGCCCAGAGACAGACAAGCAGCAAGACCTTGGGGCCTGTGGAGTCGTCTCTCTGGTCTTTGTTTCCATCTGTGTGGTCTTCGCTATCGGTCACGTTTGGGAGCCATTTCCAAATTCTCTTGACATCATTCCGTTCCTCTGGGTCCAGGATTTCAGTGTCCCCTGAAGATCAGAAAAGAAAAGTGCTTTGCCACTCCAGCAAAGGACATAAAGAGAAACCTCGCTGGTGCAGTCAGCAAGCTGGAAGGTGGTTAAGGACAATGACAAGCCTGG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020592
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000014813
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037071
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021457
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SDC1(20969), Sdc1(20969)
Gene Information
mouse ... STC1(20855), Stc1(20855)
Gene Information
mouse ... SCD1(20249), Scd1(20249)
Gene Information
mouse ... SYK(20963), Syk(20963)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)