Merck
EMU007521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vcl
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCAAGCAGTGCACAGATAAGCGGATTAGAACCAATCTCTTACAGGTATGCGAGCGAATCCCAACTATAAGCACCCAGCTCAAAATCCTATCCACAGTGAAGGCCACTATGCTGGGCCGGACCAACATCAGTGATGAGGAGTCTGAGCAGGCCACAGAGATGCTGGTTCATAATGCCCAGAACCTCATGCAGTCTGTGAAGGAGACTGTGCGAGAGGCTGAAGCTGCTTCAATCAAAATCCGAACAGATGCTGGCTTTACTCTGCGCTGGGTCAGAAAGACTCCCTGGTACCAGTAGGCACCTCGTCAAATCTGGCTGGTACATACACCTCTGCTAAAGAGAAGGGAACCATCTTGAGTTCCAGAAGCCATTCAGAGTTGTCAGGAATGGAAACATCAATCCCTGGCTTCAC
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew G Rubashkin et al.
Cancer research, 74(17), 4597-4611 (2014-09-04)
Extracellular matrix (ECM) stiffness induces focal adhesion assembly to drive malignant transformation and tumor metastasis. Nevertheless, how force alters focal adhesions to promote tumor progression remains unclear. Here, we explored the role of the focal adhesion protein vinculin, a force-activated
Ryuichi Fukuda et al.
Developmental cell, 51(1), 62-77 (2019-09-10)
Mechanical forces regulate cell behavior and tissue morphogenesis. During cardiac development, mechanical stimuli from the heartbeat are required for cardiomyocyte maturation, but the underlying molecular mechanisms remain unclear. Here, we first show that the forces of the contracting heart regulate