Fortfahren mit
EMU004331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dis3l
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTGGGATTAAAGGTGCTGCTTATCTGAAGAATAAAGATAGCTTAGTGATCTCCTGTGGCCCAGAGGGCAGCTCTGAATGGAAGCCAGGATCCCTACAAAGATCTCAAAACAAGATCATCTCTACCACAGCTGGAGGGCAGTCTGTTACATTTCATCTATTTGACCATGTGACGGTAAGAATTTCTGTCCAGGCCTCGCGCTGCCACTCTGATACAATCAGGCTTGAAATAGTAAGCAACAAGCCATACATGATCCCAAACACAGAACTCTGTCACCAGAGCTCCCTGCTGAAGAGTGAGTTAGTGAAGGAAGTAACCCGATCTGTGGAGGAAGCGCAGCTTGCACAAGAAGTCAAAGGCAAGGTGATTCAGGAAGAGCATCAAGAATACTGCCAGACAAAGGGAAGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU022261EMU006511EMU024061
description
targeting mouse Dis3l
description
targeting mouse Dis3l2
description
targeting mouse Dync2li1
description
targeting mouse Gdpd5
esiRNA cDNA target sequence
TTGGGATTAAAGGTGCTGCTTATCTGAAGAATAAAGATAGCTTAGTGATCTCCTGTGGCCCAGAGGGCAGCTCTGAATGGAAGCCAGGATCCCTACAAAGATCTCAAAACAAGATCATCTCTACCACAGCTGGAGGGCAGTCTGTTACATTTCATCTATTTGACCATGTGACGGTAAGAATTTCTGTCCAGGCCTCGCGCTGCCACTCTGATACAATCAGGCTTGAAATAGTAAGCAACAAGCCATACATGATCCCAAACACAGAACTCTGTCACCAGAGCTCCCTGCTGAAGAGTGAGTTAGTGAAGGAAGTAACCCGATCTGTGGAGGAAGCGCAGCTTGCACAAGAAGTCAAAGGCAAGGTGATTCAGGAAGAGCATCAAGAATACTGCCAGACAAAGGGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGAGTGGTCCTGATGTCATTATAGAGGCTCAGTTTGATGACAGCGACTCAGAAGATAGACATGGCAACACCAGTGGCCTGGTTGATGGTGTTAAGAAATTGTCAATCTCTACTCCTGACAGAGGAAAAGAAGATTCTAGTACTCCAGTTATGAAAGATGAGAACACCCCCATACCACAGGACACAAGAGGCTTATCAGAGAAGTCACTTCAGAAATCAGCAAAGGTGGTTTACATCTTGGAGAAAAAGCATTCTCGAGCAGCAACTGGCATCCTGAAACTCTTGGCTGATAAGAACAGTGACCTGTTTAAGAAATACGCCCTGTTTTCTCCTTCAGACCACCGAGTACCTAGAATTTACGTACCTCTCAAGGACTGTCCCCAGGACTTCATGACCCGACCTAAAGACTTTGCCAACACGCTGTTCATCTGCCGCATCATAGAC
esiRNA cDNA target sequence
TACTACGGAGCCTCGCTGATGTTTACCAGCAAGTCAGAAGCTCTGTTACTGAAGATACGCGGTGTTATCAACCAGTTGGCATTCGGTATTGATAAAAGCAAATCAATATGTGTGGATCAAAATAAGCCACTGTTTATCACAGCAGGACTGGATTCTTTATGTCAGATAGGGTCTCCTCCTGTTCCTGACAGTGACATTGGAAAACTTCAGGCCCACTCACCTATGGAGCTGTGGAAAAAGGTGTATGACAAGCTCTTCCCACCAAAGAGTACCGGCACCCTGAAGGCGGTCCAGGACCCAGCCCGAGACCCGCAGTATGCAGAAAGCGAAGTCGATGAGATGAGGGTTCAGAAGGACCAGGAACTAGAACACTACAAGAGAAGCTCCTCTAAGACCTGGAAGCAAATCGA
esiRNA cDNA target sequence
TACACTCAGGTGTCCCACCAGGAGCTCAGGGACTATGCATCGTGGAACCTGAGTGTGAACCTGTACACTGTCAATGCACCGTGGCTCTTCTCCCTGCTGTGGTGTGCTGGGGTCCCCTCCGTCACTTCCGACAACTCCCATACCCTTTCTCGGGTGCCTTCTCCACTCTGGATCATGCCCCCAGACGAGTACTGCCTCATGTGGGTCACTGCCGACCTGATCTCCTTCAGCCTCATCATCGGCATCTTCGTGCTCCAGAAGTGGCGCCTGGGTGGTATACGGAGTTACAACCCAGAGCAGATCATGCTGAGCGCCGCTGTACGCCGGACCAGCCGGGACGTCAGCATCATGAAAGAAAAACTCATCTTCTCAGAGATCAGTGATGGTGTGGAAGTCTCCGATGAGCTCTCCGTATGTTCAGACAGCAGTTACGACACCTATGCTAATGCCA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032396
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053333
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024253
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035314
Gene Information
mouse ... DIS3L(213550), Dis3l(213550)
Gene Information
mouse ... DIS3L2(208718), Dis3l2(208718)
Gene Information
mouse ... DYNC2LI1(213575), Dync2li1(213575)
Gene Information
mouse ... GDPD5(233552), Gdpd5(233552)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)