Fortfahren mit
EMU001981
MISSION® esiRNA
targeting mouse Osbpl11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTTCTGGCCTTCTCAGTTCCTTGGACCAGGACCTCTTGATGCTTAAAGCTACTTCCATGGCAACTATGAACTGCTTAAATGACTGCTTTCACATTCTGCAGCTGCAGCATGCCTCACACCAGAAGGGTGCACTGCCCTCAGGGACAACAATTGAATGGTTGGAACCAAAGATTCCTTTATCAAACCACTATAAAAATGGAGCTGAGCAGCCCTTTGCAACGGAGCCGAACAAGCCCATGGGAGCCCCGGAAGCGCAGTGCGTTGCAGAGTCTGGAGTATTAGCCAGGGAACCTGAAGACATCAGTGCAGATGATGAGGTAGAGGACACCTGTGACAACAAGGAGGATGACCTGGGGGCCGTGGAGGAGCAGCGCAGTGTCATCCTGCACCTTCTGTCACAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU060251EMU069011EMU033281
description
targeting mouse Osbpl11
description
targeting mouse Nsun3
description
targeting mouse Osbpl10
description
targeting mouse Srl
Gene Information
mouse ... OSBPL11(106326), Osbpl11(106326)
Gene Information
mouse ... NSUN3(106338), Nsun3(106338)
Gene Information
mouse ... OSBPL10(74486), Osbpl10(74486)
Gene Information
mouse ... SRL(106393), Srl(106393)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGCTTCTGGCCTTCTCAGTTCCTTGGACCAGGACCTCTTGATGCTTAAAGCTACTTCCATGGCAACTATGAACTGCTTAAATGACTGCTTTCACATTCTGCAGCTGCAGCATGCCTCACACCAGAAGGGTGCACTGCCCTCAGGGACAACAATTGAATGGTTGGAACCAAAGATTCCTTTATCAAACCACTATAAAAATGGAGCTGAGCAGCCCTTTGCAACGGAGCCGAACAAGCCCATGGGAGCCCCGGAAGCGCAGTGCGTTGCAGAGTCTGGAGTATTAGCCAGGGAACCTGAAGACATCAGTGCAGATGATGAGGTAGAGGACACCTGTGACAACAAGGAGGATGACCTGGGGGCCGTGGAGGAGCAGCGCAGTGTCATCCTGCACCTTCTGTCACAG
esiRNA cDNA target sequence
ATCCGTAGCTCTGCTGCAATGTGCTTATCCAGGTTATCTTCTCTGTAACGAGTATGATCGCCCGAGAGGAAGATGGCTGAGACAGACGTTGGAATCTTTCATCCCACAGCCTTTGATAAATGTAATTAAAGTGTCTGAATTGGATGGCAGAGAAATGGGAGATGCCCAGCCTGCAACATTTGACAAGGTGTTAGTTGACGCTCCATGTTCAAATGATCGAAGCTGGCTGTTCTCGTCGGACTCTCAGAAAGCTGCCTATAGGATCCATCAAAGGAAGAATTTGCCTGTCCTACAGGTAGAACTCGTAAGGTCTGCAATTAAAGCCTTGCGCCCCGGAGGGCTCCTCGTGTACTCTACATGCACGCTTTCCAAGGCTGAAAATCAAGATGTGATCAGCGAGG
esiRNA cDNA target sequence
AGCTCAGGTTTGTGGCTGAGCAGGTATCCCATCATCCGCCCATCTCCTGCTTCTACTGTGAGTGCAAGGAGAAGAGACTGTGTGTCAACACTCACGTATGGACCAAAAGCAAGTTCATGGGCATGTCCGTGGGGGTCTCTATGATAGGGGAAGGTGTGCTTCGACTTCTGGACCACGGGGAAGAGTACGTCTTCACGCTGCCCAGTGCCTACGCCCGCTCCATCCTCACCGTGCCGTGGGTGGAGCTTGGAGGGAAGGTCAACATCAGCTGTGCCAAGACTGGTTACTCTGCCACCGTGACGTTCCACACGAAGCCCTTCTACGGCGGGAAAGTCCACAGGGTCACAGCTGAAGTGAAACACAACCCAACCAACACCATCGTCTGTAAAGCACATGGGGAGTGGAATGGCACCTTGGAGTTCAC
esiRNA cDNA target sequence
GACCCCAAAGAATCGCTACAAGAAGCACTAGTTTCTGTGTAGCTATTCTTGGGTCCCCACTGGTGAATAAGCTTGTGTCCTAACTGTCTCAGAAGTCCTGGCTTGTTAACCCTTTGAGCCATACTGGTGACAATCAGTCTGCATTGGAGATTTGGGAGTTCATTGAGGCTGGTGAATCAGGGAAGGTTCTAGGGAGGAGAGTGGTAACTGTGAATTATAGTGTGCTTGTGATATTGCTTCAGTTAGAAGGCCTTGACACAGGCCAAGCCAGTCTACAAGGCTTCCTTTGCTTTTTCTGGGTCCTGTCTTAGAGAGACAGAGAGCAGCTAAATTCTAATGAATAATAAGATAACGAGGGTCAAATAAGCTAAACTCAGTGGAAAATTCCTGAGTAATAGAGGGTTCTCAGGTCTGTGTCAACTCCTCACACATACATCTTCTGTTTGATCCCTGTCCCTCCTTGGCTCCCTCCTAAGCTT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022807
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000050312
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040875
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022519
NCBI accession no.
NM_176840
NCBI accession no.
NM_178925
NCBI accession no.
NM_148958
NCBI accession no.
NM_175347
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)