Merck
EMNC013071
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mast4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTAGCGGAACCAAGAGCAAACCTCCATCCATCTCCTTATCCCTGCCTCTGACACCAGTGTATCGGGAATCCTGAACAATCCCTATCTCCCATGGGCTCTGTTTAATTTTCTGAAACATGACATGCTTTAACACAGGACTCTTGCATTTTGAAAATCAAGATGTGGGTATATTTGAGTTTTTAAAGTGAGAGATCACCTAGTATAATAAATATTAGATATTATATTAAGTTAGAGCCGTCATTAGGAAAGCCGGTA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... MAST4(328329)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EMNC002261EMNC011721EMU168861
Gene Information
mouse ... MAST4(328329)
Gene Information
mouse ... 1700074L02Rik(73517)
Gene Information
mouse ... C130013I19Rik(320029)
Gene Information
mouse ... Gm9776(328309)
esiRNA cDNA target sequence
AGTAGCGGAACCAAGAGCAAACCTCCATCCATCTCCTTATCCCTGCCTCTGACACCAGTGTATCGGGAATCCTGAACAATCCCTATCTCCCATGGGCTCTGTTTAATTTTCTGAAACATGACATGCTTTAACACAGGACTCTTGCATTTTGAAAATCAAGATGTGGGTATATTTGAGTTTTTAAAGTGAGAGATCACCTAGTATAATAAATATTAGATATTATATTAAGTTAGAGCCGTCATTAGGAAAGCCGGTA
esiRNA cDNA target sequence
TGTTTCTCACATCCCATAGCCCACCTGTGGACCACACTTCTCTAAAACTAAACTCCAATTTAGAGGTTATTCTCCCATGGAGCTAGAGCCTCAGTCATGGAGGCCTGGCTGTAAACATTGAGTAAATCTTCCATTCCACATATGTATGCCCTGGTTCTGTTTTAAAATGTTATCCTACCTTGAGAGTTAACTATGTCACTTTCCAGGCTAATTTATTAGCAGGTGAGAATAAAAGCCAGAGGGGATAGGGAACAAA
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCTGAGATGCTCACATTCTGAGGGTGAATTGTAAATTGGAAAGTAAATTGTAAGTTGGCTACTTCTGTTAGAGATGAACTGCTATGAGATGAATTACTTTGAACCAGCAAATTCTGTGTCTAAGAGTATGCCTAAGAGTAATTTGTACATACGTTCACCAAAAGATGTGTATGAAAATGTTTATAGCAGTATTGTTTATAAGAGCTTCAAAAAATTATCCAAATGTCCATCAGAAATAAAAGAAATAAAATGCAATGGATTCTTACAGTACAATACTTCACAGCAATAAGAATTAATATGGACTGTATCATATAATACACATGAATTTTTTCTGTGTTGGTAAATGTTTTCAGTATGGAGTGAAAGAAAACCAAACCAAAAACAAATTGTATGATACTGTTCACATAGATTAGGGCTAAGGATACAGCTTAGTGGTACAGGTACGAGTCTGTGGGTTGACCCTC
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGGATGCGTTTTGGTGGAGGAGATCTCAGATCCTCCAGGGTTCGTTGCTTCTCTTCTGCTGTCCACTGATCGCTCCCCGATGGCTCCTGAAACGCGGTGCACAGGTCGGAAGAACTTGGCTTCAGCGGCCACAAGCTCTCAGCCCTCGAGGCTGGCTTCCGCCCCTCTCACAGCCAGAGTGGCCTGACGTTCTAGACGTGAAAGCTCCTCCTTCGGAGGAGGCTTTCAGGATCTGCGCGGAGGCGATCATCCGCCTGCAAGCTTTGCCTAAGTTTTTCCTGGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AK082418
GenBank accession no.
AK006950
GenBank accession no.
AK047862
GenBank accession no.
-
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)