Merck
EMNC010421
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak036930
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTAGTCTCCAGCCTTGGCCATCAGTGAGCACACCAAGACCTACTGTCCTGGACCAGAGGAGACAGGGCTGTCCAGCCAGCCAAGTAATGATGTATTTCTCATCCAATCAAGAGGAATTCTTCAACCTCAGTATAAGTTACACATAAGGAGATTATAGACGGTCCTTAGTAAAAGATGTTTCTGGTTTTAATTGAAGTTTACTGCTTTCTGATCCTTGTCTTAGTGTGATCTAAGGTTCTTTTTATTATATGTAATCTATATTATTGACCAAGTTTACCCCGTTCTCA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHNC002601EHNC001181EHNC001741
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTAGTCTCCAGCCTTGGCCATCAGTGAGCACACCAAGACCTACTGTCCTGGACCAGAGGAGACAGGGCTGTCCAGCCAGCCAAGTAATGATGTATTTCTCATCCAATCAAGAGGAATTCTTCAACCTCAGTATAAGTTACACATAAGGAGATTATAGACGGTCCTTAGTAAAAGATGTTTCTGGTTTTAATTGAAGTTTACTGCTTTCTGATCCTTGTCTTAGTGTGATCTAAGGTTCTTTTTATTATATGTAATCTATATTATTGACCAAGTTTACCCCGTTCTCA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGCTGAAGACTTTGGACTTTAACCTGGAGATGATGGAGAGTATGCAGGATAAAGTCCATACCAAATCCAACGCCTAGCAAATGGAGAACAAGCCAAAACTAACAAGATAAAATGTAGCAGGAAAAAGTGCAAAGAGCTGAAGTGTGGAATAAGTGGGAGAGGTCTGCCATGCCCTATCTGACCTTGCTGCCATGATCTTTAAGGCTGTGTGTCCTGGTTGGTGCAGCTACAAGATGGCAGAAATGCCT
esiRNA cDNA target sequence
GATTGGGCCCAGTAAGTTTGGGCCGTTGGGATGTGAAAGGAAGAGATGCGGGCAACTTTTTGGGTCATCTTCTTAAAGAAAAAGCCATTTGTCCTGGATGCCCTCTTTTCTTTTTTCTCTTTGGCTGGGAAATGACAAGAATTAAAGCAGCAGCCTTGGATCCAGAGATGGACGCCAATTGATGAAGACAGCAGAACTGACTGGCTAGTCTGGGTTCCCTGGAGCAGAGCTGTCTCTCCACCCTAGGTT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGCACCAAAAGCACCAGTGTGCAGAAATCAGAGACCTCAAGCTAAAAGTCATAAAAGGACAAGAACCTGGAAGTCGTCGAACTGTGGAAGCAAAAGACCTGTAATGCTCCTGCTTGCCGAGCTGTGAGCAGTGGTAGTAAAAGAGCAGTAACATTCTCTCCTGCTTGCCAAACAGGAGAGAAGCCACTGGCACCACTCCCTCCCACTCACTGAACTATAGAAGAGAAAAAATTGAAACACCAAAATTGGGGAA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK036930
GenBank accession no.
AI928031
GenBank accession no.
AA169602
GenBank accession no.
BF037898
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)