Merck
EHU226251
MISSION® esiRNA
targeting human NOVA1 (2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGATCGCATCAAACAAGTAAAGATTATAGTTCCCAACAGCACAGCAGGTCTGATAATAGGGAAGGGAGGTGCTACTGTGAAGGCTGTAATGGAGCAGTCAGGGGCTTGGGTGCAGCTTTCCCAGAAACCTGATGGGATCAACTTGCAAGAGAGGGTTGTCACTGTGAGTGGAGAACCTGAACAAAACCGAAAAGCTGTTGAACTTATCATCCAGAAGATACAAGAGGATCCACAAAGTGGCAGCTGTCTCAATATCAGTTATGCCAATGTGACAGGTCCAGTGGCAAATTCCAATCCAACCGGATCTCCTTATGCAAACACTGCTGAAGTGTTACCAACTGCTGCAGCAGCTGCAGGGCTATTAGGACATGCTAACCTTGCTGGCGTTGCAGCCTTTCCAGCAGTTTTATCTGGCTTCACAGGCAATGACCTGGTGGCCATCACCTCTGCACTTAATACATTAGCCAGCTATGGATATAATCTCAACACTTTAGGTTTAGGTCTCAGTCAAGC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NOVA1(4857)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU226251-50UG04061828740871
EHU226251-20UG04061828780709