Fortfahren mit
EHU220421
MISSION® esiRNA
targeting human FASTKD5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGAAGATACAGCTCTTTGATACCCAAGATCTGATCAATGTTTTGAAAGCTTTTGTCATTTTAGGAATCCCTCACTCCCATTCAATGCTAGATGTGTATGAGACCAAGTGTTGCCATCAGGTATGGGAGATGAATATGGATCAGCTCCTTTTGGTGGCTGATCTCTGGAGGTACTTAGGCCGCAAAGTACCTAGGTTTTTAAACATTTTTTCTAGTTATCTTAATTTGCACTGGAAGGATCTATCCTTGTCTCAGCTAGTTCACTTAATTTATGTTATAGGTGAAAATCGTCAGGTATCCCAGGACCTAATGCAAAAATTGGAATCATTGATCCTTAAATATATAGATTTGATCAATTTGGAGGAGGTTGGTACCATCTGTTTGGGGTTCTTTAAATCAAGTACTAATCTCTCTGAATTTGTCATGCGGAAAATTGGAGACTTGGCTTGTGCTAACATTCAGCATCTGAGTAGTCGCTCCTTAGTGAATATTGTTAAAATGTTCCGTTTCACTCACGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FASTKD5(60493)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU064621EHU131041EHU068351
description
targeting human FASTKD5
description
targeting human FASTKD1
description
targeting human CCDC90B
description
targeting human HPSE2
esiRNA cDNA target sequence
AAGAAGATACAGCTCTTTGATACCCAAGATCTGATCAATGTTTTGAAAGCTTTTGTCATTTTAGGAATCCCTCACTCCCATTCAATGCTAGATGTGTATGAGACCAAGTGTTGCCATCAGGTATGGGAGATGAATATGGATCAGCTCCTTTTGGTGGCTGATCTCTGGAGGTACTTAGGCCGCAAAGTACCTAGGTTTTTAAACATTTTTTCTAGTTATCTTAATTTGCACTGGAAGGATCTATCCTTGTCTCAGCTAGTTCACTTAATTTATGTTATAGGTGAAAATCGTCAGGTATCCCAGGACCTAATGCAAAAATTGGAATCATTGATCCTTAAATATATAGATTTGATCAATTTGGAGGAGGTTGGTACCATCTGTTTGGGGTTCTTTAAATCAAGTACTAATCTCTCTGAATTTGTCATGCGGAAAATTGGAGACTTGGCTTGTGCTAACATTCAGCATCTGAGTAGTCGCTCCTTAGTGAATATTGTTAAAATGTTCCGTTTCACTCACGTG
esiRNA cDNA target sequence
TGCCACATCTGTTTTAAGATGGATTCAGCATGATCACATGTATTTGGATAATATGACTGCGAAACAACTGAAACTACTTCAAAAATTAGATCACTATGGTCGTCAGAGACTACAACACAGCAACAGTTTGGATCTGTTACGGAAGGAACTTAAATCTCTCAAAGGAAACACGTTTCCTGAGTCACTTCTTGAAGAAATGATTGCTACTTTACAGCATTTCATGGATGATATTAATTACATAAATGTTGGGGAGATTGCATCTTTTATTTCTAGTACTGATTACCTCAGTACTTTGCTACTAGATAGGATAGCCTCAGTGGCTGTTCAGCAGATTGAAAAGATCCATCCTTTTACAATCCCTGCTATTATTCGTCCATTCAGCGTATTGAACTATGATCCACCTCAAAGGGATGAAT
esiRNA cDNA target sequence
CAGCTAATGGCTCATTTGGATGCTATCAGGAAAGACATGGTCATCCTAGAGAAAAGTGAATTTGCAAATCTGAGAGCAGAGAATGAGAAAATGAAAATTGAATTAGACCAAGTTAAGCAACAACTAATGCATGAAACCAGTCGAATCAGAGCAGATAATAAACTGGATATCAACTTAGAAAGGAGCAGAGTAACAGATATGTTTACAGATCAAGAAAAGCAACTTATGGAAACAACTACAGAATTTACAAAAAAGGATACTCAAACCAAAAGTATTATTTCAGAGACCAGTAATAAAATTGACGCTGAAATTGCTTCCTTAAAAACACTGATGGAATCTAACAAACTTGAGACAATTCGTTATCTTGCAGCTTCGGTGTTTACTTGCCTGGCAATAGCATTGGGATTTTATAGATTCTGGAAGTAGTATTAATGCTCATCCTGCTGTGGCTGTTGGCTTCTTAGAACACCAAACCGGGA
esiRNA cDNA target sequence
CATCCAGCTGAAGAGCCTGTTGCAGCCCATCCGGATTTATTCCAGAGCCAGCTTATATGGCCCTAATATTGGGCGGCCGAGGAAGAATGTCATCGCCCTCCTAGATGGATTCATGAAGGTGGCAGGAAGTACAGTAGATGCAGTTACCTGGCAACATTGCTACATTGATGGCCGGGTGGTCAAGGTGATGGACTTCCTGAAAACTCGCCTGTTAGACACACTCTCTGACCAGATTAGGAAAATTCAGAAAGTGGTTAATACATACACTCCAGGAAAGAAGATTTGGCTTGAAGGTGTGGTGACCACCTCAGCTGGAGGCACAAACAATCTATCCGATTCCTATGCTGCAGGATTCTTATGGTTGAACACTTTAGGAATGCTGGCCAATCAGGGCATTGATGTCGTGATACGGCACTCATTTTTTGACCATGGATACAATCACCTCGTGGACCAGAATTT
Gene Information
human ... FASTKD5(60493)
Gene Information
human ... FASTKD1(79675)
Gene Information
human ... CCDC90B(60492)
Gene Information
human ... HPSE2(60495)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000215251
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138399
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137500
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172987
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_021826
NCBI accession no.
NM_024622
NCBI accession no.
NM_021825
NCBI accession no.
NM_021828
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)